Få mere at vide
Kobber(II) formate tetrahydrat, 98%
Beskrivelse
Det anvendes som et antibakterielt middel til behandling af cellulose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed
Opløseligt i vand (125 g/L ved 20 °C). Meget svagt opløselig i alkohol. Praktisk talt uopløselig i de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) formate tetrahydrate |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,2639 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (125 g/L ved 20 °C). Meget let opløseligt i alkohol. Praktisk talt uopløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 225,65 (153,59 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |