Få mere at vide
Copper(II) fluoride dihydrate
Product Code. 11312178
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11312178 250 g 250g
11302178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11312178 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 013076.30
Request Bulk or Custom Format
Flux i støbe gråjern
Kobber(II)fluorid kan også bruges til at danne fluorbenzen ud fra benzen, saltsyre og oxygen. Brug af et metalfluorid, der med succes kan oxidere med en methylbinding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13454-88-1
Molekylær formel CuF2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 137.57
MDL nummer MFCD00010977
InChI nøgle CTRICEWDSISGPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym cupric fluoride dihydrate, unii-3a38pc42e9, copper ii fluoride dihydrate, copper difluoride, dihydrate, cupric fluoride dihydrate mi, copper fluoride cuf2 , dihydrate, acmc-1bwnw, copper 2+ dihydrate difluoride, copper 2+ ion dihydrate difluoride
PubChem CID 24884278
IUPAC navn kobber;difluorid;dihydrat
SMIL O.O.[F-].[F-].[Cu++]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Copper(II) fluoride dihydrate
Smeltepunkt >130°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2638
Opløselighedsinformation Slightly soluble in cold water, hydrolyzes to oxyfluoride in hot water
Formel vægt 137.57 (101.54 Anhydrous)
Lugt Odorless
Tæthed 2.934 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(II) fluoride dihydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) fluoridedihydrate