Få mere at vide
Copper(II) fluoride dihydrate
Artikelnummer. 11302178
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302178 50 g 50g
11312178 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11302178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013076.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Flux i støbe gråjern
Kobber(II)fluorid kan også bruges til at danne fluorbenzen ud fra benzen, saltsyre og oxygen. Brug af et metalfluorid, der med succes kan oxidere med en methylbinding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-88-1
Molekylær formel CuF2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 137.57
MDL nummer MFCD00010977
InChI nøgle CTRICEWDSISGPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym cupric fluoride dihydrate, unii-3a38pc42e9, copper ii fluoride dihydrate, copper difluoride, dihydrate, cupric fluoride dihydrate mi, copper fluoride cuf2 , dihydrate, acmc-1bwnw, copper 2+ dihydrate difluoride, copper 2+ ion dihydrate difluoride
PubChem CID 24884278
IUPAC navn kobber;difluorid;dihydrat
SMIL O.O.[F-].[F-].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) fluoride dihydrate
Smeltepunkt >130°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2638
Opløselighedsinformation Slightly soluble in cold water, hydrolyzes to oxyfluoride in hot water
Formel vægt 137.57 (101.54 Anhydrous)
Lugt Odorless
Tæthed 2.934 g/mL