Få mere at vide
Kobber(II)fluorid, vandfri, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347157
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347157 10 g 10g
11337157 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011489.09
Request Bulk or Custom Format
Katoder i ikke-vandige galvaniske celler, høj temp. fluoreringsmiddel
Katoder i ikke-vandige galvaniske celler, høj temp. fluoreringsmiddel.Kobber(II)fluorid anvendes til fremstilling af fluorbenzen ved at reagere med benzen. Det bruges også i galvaniske celler, højtemperatur fluoreringsmiddel og flussende jernstøbegods. Ydermere bruges det som en effektiv katalysator i Chan-Lam-Evans koblingsreaktion til syntese af diaryletherforbindelserne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-19-7
MDL nummer MFCD00010977
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) fluoride
Smeltepunkt 950°C (decomposition)
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,2638
Opløselighedsinformation Solubility in water at 20° ≈ 4;7g/100mL
Formel vægt 101.54
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.85 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper fluoride