Få mere at vide
Kobber(II)fluorid, 98%, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11934171 100 g Plastflaske 100g
11363992 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203371000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-19-7 | CuF2 | 101.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-19-7
Molekylær formel CuF2
Molekylvægt (g/mol) 101.54
Synonym Cupric fluoride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) fluoride
Smeltepunkt 950.0°C
Farve Blå-grå til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97.5% min
Lineær formel CuF2
Merck Index 15,2628
Opløselighedsinformation Solubility in water: 47g/L (20°C). Other solubilities: hydrolyzes in hot water (forming oxyfluoride), soluble in acids and alcohol
Formel vægt 101.54
Procent renhed 98%
Tab ved tørring 0.5% max.
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 4.23
Tæthed 4.2300g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.