Få mere at vide
Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water
Artikelnummer. 10297060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10297060 1 L Glasflaske 1 L
11955191 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10297060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258550010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14552-35-3 | C4H18CuN4O2 | 217.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II)-ethylenediamine complex
Navn note 1M Solution in Water
CAS 14552-35-3, 7732-18-5
Mængde 1 L
Molekylær formel C4H18CuN4O2
Lineær formel Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
MDL nummer MFCD00274628
Flammepunkt >110°C
Synonym Bis(ethylenediamine)copper(II)hydroxide
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Molekylvægt (g/mol) 217.76
Formel vægt 217.76
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.1
Tæthed 1.1000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.