Få mere at vide
Copper(II) ethylacetoacetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30780964
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30780964 25 g 25g
30778917 1 g 1g
30770288 100 g 100g
30775460 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30780964 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12224425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) ethylacetoacetate
CAS 14284-06-1
Molekylær formel C12H18CuO6
MDL nummer MFCD00017759
Mængde 25 g
SMIL CCOC1=O[Cu+2]2(O=C(C)[CH-]1)O=C(C)[CH-]C(OCC)=O2
Molekylvægt (g/mol) 321.82
Procent renhed 98%