Få mere at vide
Kobber(II) ethylacetoacetat, 97%
Artikelnummer. 11334238
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334238 250 g 250g
11324238 2 g 2g
11314238 10 g 10g
11304238 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11334238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041489.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14284-06-1 | C12H18CuO6 | 321,82 g/mol
Kobber(II)ethylacetoacetat fungerer som en almindelig cu(+2)-precursor. Det bruges også i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14284-06-1
Molekylær formel C12H18CuO6
Molekylvægt (g/mol) 321.82
MDL nummer MFCD00017759
InChI nøgle OXFZSJOUPRCPJO-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) ethylacetoacetate
Smeltepunkt 192 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol
Formel vægt 321.81
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver