Få mere at vide
Kobber(II) ethylacetoacetat, 97%
Artikelnummer. 11324238
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324238 2 g 2g
11314238 10 g 10g
11304238 50 g 50g
11334238 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11324238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041489.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14284-06-1 | C12H18CuO6 | 321,82 g/mol
Kobber(II)ethylacetoacetat fungerer som en almindelig cu(+2)-precursor. Det bruges også i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14284-06-1
Molekylær formel C12H18CuO6
Molekylvægt (g/mol) 321.82
MDL nummer MFCD00017759
InChI nøgle OXFZSJOUPRCPJO-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) ethylacetoacetate
Smeltepunkt 192 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol
Formel vægt 321.81
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver