Få mere at vide
Copper(II) ethylacetoacetate, 97%
Artikelnummer. 11304238
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
Artikelnummer. 11304238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041489.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14284-06-1 | C12H18CuO6 | 321.82 g/mol
Kobber(II)ethylacetoacetat fungerer som en almindelig cu(+2)-precursor. Det bruges også i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14284-06-1
Molekylær formel C12H18CuO6
Molekylvægt (g/mol) 321.82
MDL nummer MFCD00017759
InChI nøgle OXFZSJOUPRCPJO-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) ethylacetoacetate
Smeltepunkt 192°C
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol
Formel vægt 321.81
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver