Få mere at vide
Kobber(II) ethoxid, 98%
Artikelnummer. 15452657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452657 25 g 25g
15432657 1 g 1g
15442657 5 g 5g
15462657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15452657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046316.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 2850-65-9 | C4H10CuO2 | 153,668 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2850-65-9
Molekylær formel C4H10CuO2
Molekylvægt (g/mol) 153.668
MDL nummer MFCD00015650
InChI nøgle CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide
PubChem CID 14419876
IUPAC navn kobber;ethanolat
SMIL CC[O-].CC[O-].[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (II) ethoxide
Smeltepunkt ∼120 °C (dekomponering)
Farve Grøn
Lineær formel Cu(OC2H5)2
Mængde 25 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Formel vægt 153.67
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver