Få mere at vide
Copper(II) cyclohexanebutyrate, AAS, Cu 15.8%
Artikelnummer. 11374959
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374959 5 g 5g
11364959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087262.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2218-80-6 | C20H36CuO4 | 404.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2218-80-6
Molekylær formel C20H36CuO4
Molekylvægt (g/mol) 404.05
MDL nummer MFCD00036399
InChI nøgle ZGMZTUJLZVTXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanebutyric acid, copper salt
PubChem CID 131876184
IUPAC navn kobber;4-cyclohexylbutansyre
SMIL C1CCC(CC1)CCCC(=O)O.C1CCC(CC1)CCCC(=O)O.[Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (II) cyclohexanebutyrate
Smeltepunkt 126°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 402.01
Grad AAS
Fysisk form Pulver