Få mere at vide
Copper(II) chloride, ultra dry, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11333837
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333837 5 g 5g
11313837 25 g 25g
11323837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035673.06
Request Bulk or Custom Format
Luftfølsom og hygroskopisk. >300 °C delvis nedbrydning til CuCl og Cl 2
Kobber(II)chlorid bruges som en co-katalysator med palladium(II)chlorid, der anvendes i Wacker-processen til fremstilling af ethanol ud fra ethan. Det fungerer som en effektiv katalysator til tetrahydropyranylering af alkoholer. Det er involveret i produktionen af vinylchlorid og dichlorethan samt i chloreringen af aromatiske kulbrinter. Det virker som et deodoriserings- og afsvovlingsmiddel i olieindustrien, bejdsemiddel i tekstilindustrien og i elektrotypiske bade til plettering af kobber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-39-4
Molekylær formel CuCl2
MDL nummer MFCD00010972
Tekniske data
Kogepunkt 993°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Copper(II) chloride
Smeltepunkt 620°C
Farve Brun-Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.995% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetone and hot sulfuric acid.
Formel vægt 134.45
Lugt Odorless
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Udseende Yellow-brown powder
Tæthed 3.386 g/cm3