Få mere at vide
Copper(II) Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) Chloride |
| CAS | 7447-39-4 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | Cl2Cu |
| Synonym | Copper Bichloride, Copper Chloride, Copper Dichloride, Copper(2+) Chloride, Copper(II) Chloride, Cupric Chloride, Cupric Dichloride, GBC 4L, NSC 165706 |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMIL | Cl[Cu]Cl |
| IUPAC navn | dichlorocopper |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.45 |