Få mere at vide
Copper(II) Chloride, TRC
Artikelnummer. 30356684
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30356684 5 g
1 options
Artikelnummer. 30356684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6853055G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) Chloride
CAS 7447-39-4
Mængde 5 g
Molekylær formel Cl2Cu
Synonym Copper Bichloride, Copper Chloride, Copper Dichloride, Copper(2+) Chloride, Copper(II) Chloride, Cupric Chloride, Cupric Dichloride, GBC 4L, NSC 165706
InChI formel InChI=1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMIL Cl[Cu]Cl
IUPAC navn dichlorocopper
Molekylvægt (g/mol) 134.45