Få mere at vide
Kobber(II)chloridhydrat, Puratronic™ 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11370959
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370959 5 g 5g
11340959 25 g 25g
11360959 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11370959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010698.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170,48 g/mol
Kobber(II)chloridhydrat fremmer hydrolysen af acetonider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10125-13-0
Molekylær formel Cl2CuH4O2
Molekylvægt (g/mol) 170.48
MDL nummer MFCD00149674
InChI nøgle MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC navn dichlorkobber; dihydrat
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) chloride hydrate
Smeltepunkt 100 °C (dekomponering)
Farve Blå-grøn
pH 3.0 til 3.8
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.510 g/mL
FN nummer UN2802
Merck Index 14,2633
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 134,45 (Vandfri)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic