Få mere at vide
Kobber(II) kloriddihydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) Chloride Dihydrate |
| CAS | 10125-13-0 |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | Cl2Cu . 2H2O |
| Synonym | Copper Chloride, Copper Chloride Dihydrate, Copper Dichloride Dihydrate, Cupric Chloride Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2 |
| SMIL | O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu+2] |
| IUPAC navn | dichlorkobber;dihydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.48 |