Learn More
Copper(II) Chloride Dihydrate, Supelco™
Product Code. 15874280
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15874280 1 kg 1kg
15864280 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15874280 Supplier Supelco Supplier No. 1027331000
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Spécification
Melting Point 598°C
Quantity 1 kg
MDL Number MFCD00149674
Synonym Copper(II) chloride dihydrate, Copper dichloride dihydrate, Copper(II) chloride dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 170.48
Grade Research
Density 2.53 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Copper(II) Chloride Dihydrate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.