Få mere at vide
Copper(II) Chloride Dihydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15874280
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15874280 1 kg
15864280 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15874280 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1027331000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10125-13-0
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) Chloride Dihydrate
Smeltepunkt 598°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00149674
Synonym Copper(II) chloride dihydrate, Copper dichloride dihydrate, Copper(II) chloride dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 170.48
Grad Research
Tæthed 2.53 g/cm3 at 20°C