Få mere at vide
Copper(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(Ii) Chloride Dihydrate |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | CuCl2 · 2H2O |
| FN nummer | UN2802 |
| Formel vægt | 170.48g/mol |
| Grad | Reagent |
| Emballage | Poly Bottle |
| Tæthed | Vapor Density: >1 (vs air) |