Få mere at vide
Copper(II) Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11488133 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11488133 100 g Plastic powder jar 100g
10070060 250 g Plastic powder jar 250g
10293560 500 g Plastic powder jar 500g
10509190 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488133 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/7920/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 10125-13-0
Molekylær formel Cl2CuH4O2
Molekylvægt (g/mol) 170.48
MDL nummer MFCD00149674
InChI nøgle MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn copper(2+) dihydrate dichloride
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Tekniske data
Smeltepunkt 598°C
Farve Blue-Green
pH 3.0 to 3.8
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Formel vægt 170.48g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) chloride dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) chloridedihydrate, Cupric chloride