Få mere at vide
Copper(II) Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 598°C |
| Farve | Blue-Green |
| pH | 3.0 to 3.8 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 5 kg |
| Formel vægt | 170.48g/mol |
| Emballage | Plastic keg |