Få mere at vide
Kobber(II) chloriddihydrat, ACS, 99+%
Beskrivelse
Polystyren, atactic bruges som plastik, omfatter beskyttende emballage, beholdere, låg, flasker, bakker, tumblere og engangsbestik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) Chloride Dihydrate |
| Smeltepunkt | 100 °C (dekomponering) |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 500 g |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Tæthed | 2.51 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, methanol og ethanol. |
| Formel vægt | 170,48 (134,45 vandfri) |
| Grad | ACS-reagens |