Få mere at vide
Copper(II) chloride dihydrate, 99%
Artikelnummer. 11443077
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443077 1000 g 1000g
11453077 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16064.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Kobber(II)chlorid bruges som katalysator for organiske og uorganiske reaktioner, bejdsemiddel til farvning og trykmaterialer, pigment til glas, keramik, som træbeskyttelsesmiddel, som desinfektionsmiddel og som katalysator i produktionen af klor fra hydrogenchlorid. Det bruges ligeledes i olieindustrien som rensemiddel, ved fremstilling af mærkningsfarver til tøjvask, i metallurgi til at genvinde kviksølv fra malme, ved raffinering af kobber, sølv og guld, i farvebade af jern og tin, ved fotografering, i pyroteknik og til at slippe af med blyforbindelser fra benzin og olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)chlorid bruges som katalysator for organiske og uorganiske reaktioner, bejdsemiddel til farvning og trykmaterialer, pigment til glas, keramik, som træbeskyttelsesmiddel, som desinfektionsmiddel og som katalysator i produktionen af klor fra hydrogenchlorid. Det bruges ligeledes i olieindustrien som rensemiddel, ved fremstilling af mærkningsfarver til tøjvask, i metallurgi til at genvinde kviksølv fra malme, ved raffinering af kobber, sølv og guld, i farvebade af jern og tin, ved fotografering, i pyroteknik og til at slippe af med blyforbindelser fra benzin og olier.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med materialer som oxidationsmidler, metaller og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10125-13-0
Molekylær formel Cl2CuH4O2
Molekylvægt (g/mol) 170.48
MDL nummer MFCD00149674
InChI nøgle MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC navn dichlorkobber; dihydrat
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) chloride dihydrate
Smeltepunkt 100°C (decomposition)
pH 3.0 to 3.8
Mængde 1000 g
FN nummer UN2802
Merck Index 14,2633
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
Formel vægt 170.48 (134.45 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.51
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) chloride dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) chloridedihydrate