Få mere at vide
Kobber(II)chloriddihydrat, 99+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15189263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15189263 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10093650 100 g Plastflaske 100g
10519653 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15189263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315280025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10125-13-0
Molekylær formel Cl2CuH4O2
Molekylvægt (g/mol) 170.48
MDL nummer MFCD00149674
InChI nøgle MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC navn dichlorkobber; dihydrat
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) Chloride Dihydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Navn note For analysis ACS
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometry)
Lineær formel CuCl2·2H2O
FN nummer UN 2802
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152
Merck Index 15,2623
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in acetone and ethylacetate, slightly soluble in ether
Formel vægt 170.48
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske