Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) chloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Iodometri) |
| Lineær formel | CuCl2·2H2O |
| Fieser | 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152 |
| Show More |
Safety and Handling
- Copper(II) chloride dihydrate
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.