Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) chloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Navn note | Teknisk, 98 % |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | CuCl2·2H2O |
| Fieser | 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152 |
| Merck Index | 15, 2623 |
| Vis mere |