Få mere at vide
Copper(II) chloride, anhydrous, 98% min
Artikelnummer. 11391809
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11391809
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012457.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Isomerization and Cracking Catalyst, Mordant in Dyeing and Printing Fabrics, in Electroplating Baths For Plating Cu On Al | CAS: 7447-39-4 | CuCl2
Glasagtig kulstof anvendes i vid udstrækning som et elektrodemateriale i elektrokemi, lige så meget som for digler med høj temperatur og som en del af nogle proteseanordninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-39-4
Molekylær formel CuCl2
MDL nummer MFCD00010972
Tekniske data
Kogepunkt 993°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Copper(II) chloride
Smeltepunkt 620°C
Navn note Anhydrous
Farve Brun-Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetone and hot sulfuric acid.
Formel vægt 134.45
Lugt Odorless
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Udseende Yellow-brown powder
Tæthed 3.386
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) chloride dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Copper (II) chloridedihydrate