Få mere at vide
Copper(II) chloride, anhydrous, 98% min
Artikelnummer. 11371809
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371809 50 g 50g
11391809 250 g 250g
11381809 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012457.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Isomerization and Cracking Catalyst, Mordant in Dyeing and Printing Fabrics, in Electroplating Baths For Plating Cu On Al | CAS: 7447-39-4 | CuCl2
Glasagtig kulstof anvendes i vid udstrækning som et elektrodemateriale i elektrokemi, lige så meget som for digler med høj temperatur og som en del af nogle proteseanordninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-39-4
Molekylær formel CuCl2
MDL nummer MFCD00010972
Tekniske data
Kogepunkt 993°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Copper(II) chloride
Smeltepunkt 620°C
Navn note Anhydrous
Farve Brun-Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetone and hot sulfuric acid.
Formel vægt 134.45
Lugt Odorless
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Udseende Yellow-brown powder
Tæthed 3.386 g/cm3