Få mere at vide
Copper(II) Carbonate, Technical, Basic, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11443703 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443703 3 kg 3kg
11423723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443703 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/7879/63
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Copper(II) Carbonate, Technical, Basic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-69-1
Molekylær formel CH2Cu2O5
Molekylvægt (g/mol) 221.11
MDL nummer 10976
InChI nøgle ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn dicopper(2+) dihydroxide carbonate
SMIL [OH-].[OH-].[Cu++].[Cu++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 200°C
Farve Green
pH 8 to 9
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 3 kg
Formel vægt 221.1g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper (II) carbonate basic
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.