Få mere at vide
Copper(II) Carbonate, Technical, Basic, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11423723 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423723 500 g 500g
11443703 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423723 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/7879/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Copper(II) Carbonate, Technical, Basic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-69-1
Molekylær formel CH2Cu2O5
Molekylvægt (g/mol) 221.11
MDL nummer 10976
InChI nøgle ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn dicopper(2+) dihydroxide carbonate
SMIL [OH-].[OH-].[Cu++].[Cu++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 200°C
Farve Green
pH 8 to 9
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 221.1g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper (II) carbonate basic
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.