Få mere at vide
Copper(II) Carbonate Dihydroxide, TRC
Artikelnummer. 30359221
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30359221 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30359221 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6852855G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) Carbonate Dihydroxide
CAS 12069-69-1
Molekylær formel CH2Cu2O5
Mængde 5 g
Synonym [μ-[Carbonato(2-)-kO:kO']]dihydroxydicopper, Copper Carbonate Hydroxide, (Carbonato)dihydroxydicopper, [μ-[Carbonato(2-)-O:O']]dihydroxydicopper, Carbonic Acid Copper Complex, Basic Copper Carbonate, Basic Copper Carbonate, Basic Copper Carbonate, Basic Copper(II) Carbonate, Basic Cupric Carbonate, Carbonatodihydroxodicopper, Basic Carbonic Acid Copper(2+) Salt (1:1), Cheshunt Compound, Copper Basic Carbonate, Copper Carbonate Hydroxide, Copper Dihydroxide Carbonate, Copper Hydroxide Carbonate, Cupric Carbonate, Cupric Carbonate Hydroxide, Basic Cupric Carbonate, Dicopper Dihydroxycarbonate, Dicopper(2+) Carbonate Dihydroxide
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
SMIL [Cu+2].O[Cu]O.[O-]C(=O)[O-]
IUPAC navn copper;dihydroxycopper;carbonate
Molekylvægt (g/mol) 221.12
Formel vægt 219.8494