Få mere at vide
Copper(II) carbonate dihydroxide, Cu 55% min
Artikelnummer. 11327628
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327628 500 g 500g
11317628 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033305.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12069-69-1 | CH2Cu2O5
Kobber(II)carbonatdihydroxid bruges som pigmenter og til behandling af kobbermangel hos drøvtyggere. Det bruges også i pyroteknik, til sødning af benzin, sur råolie og dyre- og fjerkræfoder. Det finder anvendelse i nogle typer make-up, såsom læbestift. I analytisk kemi bruges det som et reagens til analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-69-1
Molekylær formel CH2Cu2O5
MDL nummer MFCD00010976
Synonym Copper(II) carbonate, basic, Copper(II) hydroxide carbonate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) carbonate dihydroxide
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Navn note Cu 55% min.
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in acid,ammonia,ammonium salt and alkali metal carbonate solution. Insoluble in water and alcohol.
Formel vægt 221.11
Tæthed 4
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) carbonate dihydroxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) carbonatehydroxide