Få mere at vide
Copper(Ii) Carbonate Basic, Reagent grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15651800 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15651800 500 g Poly Bottle 500g
15641800 25 g Poly Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15651800 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 207896500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-69-1
MDL nummer MFCD00010976
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(Ii) Carbonate Basic
Smeltepunkt 270°C
Farve Blue to Green
Mængde 500 g
Lineær formel CuCO3 · Cu(OH)2
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 221.12g/mol
Grad Reagent
Emballage Poly Bottle
Udseende Powder
Tæthed 4g/cu.cm