Få mere at vide
Copper(II) carbonate basic, Puriss., 54-57% Cu basis, green, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15641200 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15641200 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15641200 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 128301KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., 54-57% Cu basis, green
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-69-1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(Ii) Carbonate Basic
Farve Green
Mængde 1 kg
Lineær formel CuCO3 · Cu(OH)2
MDL nummer MFCD00010976
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 221.12g/mol
Grad puriss.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 54 to 57% Cu basis