Få mere at vide
Copper(II) carbonate basic, pure, 54-56% Cu
Artikelnummer. 10452391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10452391 500 g Glasflaske 500g
10713201 25 g Glasflaske 25g
10073903 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10452391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196675000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12069-69-1 | CCuO3·CuO2H2 | 221.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-69-1
Molekylær formel CCuO3·CuO2H2
Molekylvægt (g/mol) 221.1
MDL nummer MFCD00010976
Synonym Copper(II)hydroxide carbonate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) carbonate basic
Smeltepunkt 200.0°C
Farve Grøn
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Lineær formel CuCO3·Cu(OH)2
Fieser 01,163
Merck Index 15, 2621
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, ammonia, practically insoluble in alcohol
Formel vægt 221.1
Procent renhed 54 to 56% Cu
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Tæthed 4
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) carbonate basic
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.