Få mere at vide
basisk kobber(II)carbonat, Honeywell™
Beskrivelse
- Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) carbonate basic |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | CuCO3 · Cu(OH)2 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 221.12g/mol |
| Procent renhed | ≥95% (RT) |