Få mere at vide
Copper (II) Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) bromide |
| CAS | 7789-45-9 |
| Molekylær formel | Br2 Cu |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Copper Dibromide, Copper(II) Bromide, Cupric Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMIL | Br[Cu]Br |
| IUPAC navn | dibromocopper |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.35 |
| Formel vægt | 220.7663 |