Få mere at vide
Kobber(II)bromid, teknisk, spejlreflekskamera, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10578990 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10578990 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 10578990 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/7840/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kogepunkt 900°C
Smeltepunkt 498°C
CAS 7789-45-9
Farve Grå
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 250 g
Molekylær formel Br2Cu
MDL nummer 10970
InChI nøgle QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cu++].[Br-].[Br-]
IUPAC navn kobber(2+)dibromid
Molekylvægt (g/mol) 223.35
Formel vægt 223.36g/mol
Emballage Glaskrukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.