Få mere at vide
Kobber(II)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409220
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11409220
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16335.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-45-9 | CuBr2
Kobber(II)bromid bruges i fotografisk behandling som forstærker og som bromeringsmiddel i organisk syntese. Det bruges også til kobling af o-iodphenoler og arylacetylener og undgår brugen af palladium. Det finder anvendelse i fremstillingen af NK1/NK2-receptorantagonister, der anvendes til regulering af tachykinin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)bromid anvendes i fotografisk behandling som forstærker og som bromeringsmiddel i organisk syntese. Det bruges også til kobling af o-iodphenoler og arylacetylener og undgår brugen af palladium. Det finder anvendelse i fremstillingen af NK1/NK2-receptorantagonister, der anvendes til regulering af tachykinin.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, ammoniak og acetone. Uopløseligt i benzen, ether, svovlsyre og ethylether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-45-9
Molekylær formel CuBr2
MDL nummer MFCD00010970
Synonym Cupric bromide
Tekniske data
Kogepunkt 900°C
Kemisk navn eller materiale Copper(II) bromide
Smeltepunkt 498°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,2629
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ammonia and acetone. Insoluble in benzene,ether,sulfuric acid and ethyl ether.
Formel vægt 223.36
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.71
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Copper bromide