Få mere at vide
Kobber(II)bromid, 99+%, ekstra ren, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10493065 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10493065 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10422401 5 g Glasflaske 5g
10144880 100 g Glasflaske 100g
10398653 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10493065 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206330025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-45-9 | Br2Cu | 223.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-45-9
Molekylær formel Br2Cu
Molekylvægt (g/mol) 223.36
MDL nummer MFCD00010970
Synonym Cupric bromide
Tekniske data
Kogepunkt 900.0°C
Kemisk navn eller materiale Copper(II) bromide
Smeltepunkt 498.0°C
Farve Sort-grå til grå
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometry)
Lineær formel CuBr2
Fieser 01,161; 02,84; 05,158; 06,138; 13,112; 15,100
Merck Index 15, 2619
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,nh3,practically insoluble in benzene,diethyl ether,,conc. h2so4
Formel vægt 223.36
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Tæthed 4.77
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.