Få mere at vide
Kobber(II)bromid, 99+%, ekstra ren, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 900.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) bromide |
| Smeltepunkt | 498.0°C |
| Farve | Sort-grå til grå |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Iodometry) |
| Lineær formel | CuBr2 |
| Fieser | 01,161; 02,84; 05,158; 06,138; 13,112; 15,100 |
| Merck Index | 15, 2619 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Copper(II) bromide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.