Få mere at vide
Kobber(II)bromid, 99%, til analyse, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15269886 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15269886 250 g 250g
15259886 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269886 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453952500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-45-9 | Br2Cu | 223.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-45-9
Molekylær formel Br2Cu
Molekylvægt (g/mol) 223.36
Synonym Cupric bromide
Tekniske data
Kogepunkt 900.0°C
Kemisk navn eller materiale Copper(II) bromide
Smeltepunkt 498.0°C
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Iodometry)
Lineær formel CuBr2
Merck Index 15,2619
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, nh3, practically insoluble in benzene, diethyl ether,, conc. h2so4
Formel vægt 223.36
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 1% max.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.