Få mere at vide
Copper(II) bromide, 98+%
Artikelnummer. 11397837
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397837 500 g 500g
11387837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014258.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-45-9 | CuBr2
Kobber(II)bromid bruges i fotografisk behandling som forstærker og som bromeringsmiddel i organisk syntese. Det bruges også til kobling af o-iodphenoler og arylacetylener og undgår brugen af palladium. Det finder anvendelse i fremstillingen af NK1/NK2-receptorantagonister, der anvendes til regulering af tachykinin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-45-9
Molekylær formel CuBr2
MDL nummer MFCD00010970
Tekniske data
Kogepunkt 900°C
Kemisk navn eller materiale Copper(II) bromide
Smeltepunkt 498°C
Navn note Cu 28.1% min.
Farve Sort
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ammonia and acetone. Insoluble in benzene,ether,sulfuric acid and ethyl ether.
Formel vægt 223.36
Grad Reagens
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Black Crystalline powder
Tæthed 4.71