Få mere at vide
Kobber(II) Acetylacetonat, TRC
Artikelnummer. 30351467
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30351467 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30351467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC685433500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) Acetylacetonate
CAS 13395-16-9
Molekylær formel C10H14CuO4
Mængde 500 mg
Synonym Copper, bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)-, (SP-4-1)-, Copper, bis(2,4-pentanedionato)- (6CI,8CI), Copper, bis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-4-1)-, Copper, bis(2,4-pentanedionato-κO,κO')-, (SP-4-1)- (9CI), (SP-4-1)-Bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)copper, Bis(2,4-pentanedionato)copper, Bis(acetylacetonato)copper, Bis(acetylacetone)copper, CD 9, Copper acetylacetonate, Copper bis(2,4-pentanedionate), Copper bis(acetylacetonate), Copper bis(acetylacetone), Copper diacetylacetonate, Copper(2+) bis(acetylacetonate), Copper(II) acetylacetonate, Copper(II) bis(2,4-pentanedionate), Cupric acetylacetonate, Cupric bis(2,4-pentanedionate), Nacem Copper
InChI formel InChI=1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2
SMIL CC1=O[Cu+2]2(O=C(C)C=C(C)[O-]2)[O-]C(=C1)C
IUPAC navn kobber; (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
Molekylvægt (g/mol) 261.76
Formel vægt 261.0188