Få mere at vide
Copper(II) Acetylacetonate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) Acetylacetonate |
| CAS | 13395-16-9 |
| Smeltepunkt | 245°C (Decomposition) |
| Kogepunkt | 160°C/13 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000016 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Copper(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)copper(II), Bis(2,4-pentanedionato) copper(II), Copper(II) acetylacetonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.76 |
| Grad | Research |