Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) acetylacetonate |
| Smeltepunkt | 245,0 °C |
| Farve | Blå til blå-grå |
| Kogepunkt | 160,0 °C (9,8 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Fieser | 02,81; 03,62 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 0,2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 0,09g/100g alkohol (20 °C), 0,07g/100g benzen (20 °C), let opløseligt i kloroform, opløseligt i acetylaceton, dcm, dmf |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Copper(II) acetylacetonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.