Få mere at vide
Kobber(II) acetylacetonat, 98%
Artikelnummer. 10168003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10168003 25 g Glasflaske 25g
10426720 100 g Glasflaske 100g
10074933 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10168003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110650250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13395-16-9
Molekylær formel C10H14CuO4
Molekylvægt (g/mol) 261.76
MDL nummer MFCD00000016
InChI nøgle QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Synonym 2, 4-Pentanedione, metal derivative, Cupric acetylacetonate
IUPAC navn kobber(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) acetylacetonate
Smeltepunkt 245,0 °C
Farve Blå til blå-grå
Kogepunkt 160,0 °C (9,8 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 02,81; 03,62
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 0,09g/100g alkohol (20 °C), 0,07g/100g benzen (20 °C), let opløseligt i kloroform, opløseligt i acetylaceton, dcm, dmf
Sublimationspunkt 160,0 °C
Formel vægt 261.76
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) acetylacetonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.