Få mere at vide
Copper (II) Acetate Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper (II) Acetate Monohydrate |
| CAS | 6046-93-1 |
| Molekylær formel | 2 C2 H3 O2 . Cu . H2 O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Copper Diacetate Monohydrate, Copper(2+) Acetate Monohydrate, Copper(2+) Diacetate Monohydrate, Copper(II) Acetate Monohydrate, Cupric Acetate Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2 |
| SMIL | O.[Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | copper;diacetate;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.65 |
| Formel vægt | 198.9668 |