Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) acetate monohydrate |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Cu(CO2CH3)2 · H2O |
| FN nummer | UN1759 |
| Beilstein | 3730548 |
| IUPAC navn | copper(2+) diacetate hydrate |
| Formel vægt | 199.65g/mol |
| Procent renhed | ≥99% (RT) |
| Tæthed | Vapor Density: 6.8 (vs air) |