Få mere at vide
Copper(II) acetate monohydrate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11373637
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11373637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035481.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
Kobber(II)acetatmonohydrat anvendes til dannelse af Cu-chelater afβ -dicarbonylforbindelser som et middel til oprensning og i eglinton (modificeret glaser) kobling af terminale alkyner. Det bruges også som en katalysator for michael-reaktionen, hvilket giver øget udbytte og fravær af bivirkninger. Det fremmer ullmann-type CO og CN koblingsreaktioner af arylboronsyrer med phenoler, aminer og forskellige andre nitrogenderivater. Det bruges også i biokemiske applikationer såsom DNA-ekstraktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6046-93-1
Molekylær formel C4H8CuO5
Molekylvægt (g/mol) 199.65
MDL nummer MFCD00149570
InChI nøgle NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
IUPAC navn kobber; diacetat; hydrat
SMIL O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) acetate monohydrate
Smeltepunkt 115°C
Farve Blå-grøn
pH 5.2 to 5.5
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Cu(OOCCH3)2·H2O
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2624
Opløselighedsinformation Soluble in water (72mg/ml at 20°C),alcohol,ether (slightly),and glycerin (slightly).
Formel vægt 199.65 (181.64 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 1.882 g/mL